Merck
1097308
USP
Cefamandole lithium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Cefamandole lithium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C18H17N6O5S2Li
Numero CAS:
Peso molecolare:
468.44
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[Li].Cn1nnnc1SCC2=C(N3[C@H](SC2)[C@H](NC(=O)[C@H](O)c4ccccc4)C3=O)C(O)=O
InChI
1S/C18H18N6O5S2.Li.H/c1-23-18(20-21-22-23)31-8-10-7-30-16-11(15(27)24(16)12(10)17(28)29)19-14(26)13(25)9-5-3-2-4-6-9;;/h2-6,11,13,16,25H,7-8H2,1H3,(H,19,26)(H,28,29);;/t11-,13-,16-;;/m1../s1
InChI key
ZQTZFVXVTWMREZ-RFXDPDBWSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)