Documenti fondamentali
1096021
USP
Carbinoxamine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Scegli un formato
25 MG
CHF 1’030.00
CHF 1’030.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
CHF 1’030.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 1’030.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
carbinoxamine
Produttore/marchio commerciale
USP
Disponibilità
not available in (Sales restrictions may apply)
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Carbinoxamine Related Compound B USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Carbinoxamine Maleate
  • Carbinoxamine Maleate Tablets
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)