1082967
USP
Butyl hexanoate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Butyl caproate, Hexanoic acid butyl ester, NSC 4022
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
butyl hexanoate
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.416 (lit.)
P. eboll.
61-62 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-7-8-10(11)12-9-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
RPRPDTXKGSIXMD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup