1013523
USP
Almotriptan Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
{3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-5-[(pyrrolidine-1-yl)sulfonylmethyl]-1H-indol-1-yl}methanol
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
almotriptan
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3