SY3H998DB5DE
Synthonix Corporation
[3-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
About This Item
Iupac Name
[3-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C8H7ClF3N/c9-7-3-5(4-13)1-2-6(7)8(10,11)12/h1-3H,4,13H2
InChI
GRCRXCBPWHSEOI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/78380.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)