Documenti fondamentali
SY3H996B93E9
Synthonix Corporation
Methyl 6-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.11
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 6-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H10BrNO2/c1-13-9-6-8(12)4-3-7(9)5-10(13)11(14)15-2/h3-6H,1-2H3
InChI
RCDWEKOOOHATJC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/78576.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/78576.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)