Documenti fondamentali
SY3H996B9371
Synthonix Corporation
6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-5-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.23
Numero MDL:
Iupac Name
6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[a]cyclohepten-5-ol
Inchi Code
1S/C11H14O/c12-11-8-4-2-6-9-5-1-3-7-10(9)11/h1,3,5,7,11-12H,2,4,6,8H2
InChI
ZBNIQZCMPPVSKL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
0.96
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/78375.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/78375.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)