Documenti fondamentali
SY3H95E5DFD2
Synthonix Corporation
3,3-difluoropiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.6
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
3,3-difluoropiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9F2NO2.ClH/c7-6(8)3-9-2-1-4(6)5(10)11;/h4,9H,1-3H2,(H,10,11);1H
InChI
KLTNSWQCMQTWFW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60310.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60310.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)