Documenti fondamentali
SY3H6E40FD08
Synthonix Corporation
2-Bromoimidazo[2,1-b]thiazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.06
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromoimidazo[2,1-b][1,3]thiazole
Inchi Code
1S/C5H3BrN2S/c6-4-3-8-2-1-7-5(8)9-4/h1-3H
InChI
XEEFWBXJKDWNCM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65782.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65782.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)