SY3H3D682D43
Synthonix Corporation
3-Oxo-1-phenyl-2,7,10-trioxa-4-azadodecan-12-oic acid
About This Item
Iupac Name
3-oxo-1-phenyl-2,7,10-trioxa-4-azadodecan-12-oic acid
Inchi Code
1S/C14H19NO6/c16-13(17)11-20-9-8-19-7-6-15-14(18)21-10-12-4-2-1-3-5-12/h1-5H,6-11H2,(H,15,18)(H,16,17)
InChI
GWUWSVXMAZFFNT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/57867.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)