SY3H30324DAB
Synthonix Corporation
8-Iodooct-7-yn-1-ol
About This Item
Iupac Name
8-iodooct-7-yn-1-ol
Inchi Code
1S/C8H13IO/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h10H,1-4,6,8H2
InChI
ACXKKINDUGWRIG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1888.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)