Documenti fondamentali
SY3465084350
Synthonix Corporation
tert-butyl 4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.35
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(6-amino-3-pyridinyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H22N4O2/c1-14(2,3)20-13(19)18-8-6-17(7-9-18)11-4-5-12(15)16-10-11/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3,(H2,15,16)
InChI
RMULRXHUNOVPEI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/24326.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/24326.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)