Documenti fondamentali
SY3371477999
Synthonix Corporation
(5-Fluoropyridin-3-yl)methylamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.13
Numero MDL:
Iupac Name
(5-fluoro-3-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H7FN2/c7-6-1-5(2-8)3-9-4-6/h1,3-4H,2,8H2
InChI
RYICOVXDBBDCNT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/5829.html
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5829.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)