Documenti fondamentali
SY3371476532
Synthonix Corporation
3-Cyanoazetidine-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.61
Numero MDL:
Iupac Name
3-cyanoazetidine-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4H5ClN2O2S/c5-10(8,9)7-2-4(1-6)3-7/h4H,2-3H2
InChI
MHBMAFUVWZCQBB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7013.html
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/7013.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)