Documenti fondamentali
Z777307
Supelco
Zenix®-C SEC-80 (3 μm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 4.6 mm, diol bonding phase
Scegli un formato
1 EACH
CHF 1’490.00
CHF 1’490.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
CHF 1’490.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
CHF 1’490.00
Check Cart for Availability
Nome del prodotto
Zenix®-C SEC-80 HPLC Column, 3 μm particle size, pore size 80 Å, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel hardware
agenzia
suitable for USP L59
Nome Commerciale
Zenix®
Caratteristiche
endcapped: no
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Sepax 233080-4630
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
30 cm × 4.6 mm
Matrice
spherical silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
diol bonding phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
80 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2.5-7.5
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Note legali
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)