Documenti fondamentali
Z777293
Antibodix® WCX-NP (5 μm) Weak Cation Exchange HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Antibodix® WCX-NP5 Weak Cation Exchange Column, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiali
stainless steel
Nome Commerciale
Antibodix®
Produttore/marchio commerciale
Sepax 602NP5-4615
Confezionamento
1 ea of
Parametri
40 Mpa max. pressure (6000 psi)
80 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matrice
polymeric
Gruppo funzionale matrice
weak cation exchange phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
non-porous
Intervallo di pH d’impiego
2.0-12.0
Tecnica di separazione
cation exchange
Descrizione generale
The non-porous poly(styrene divinylbenzene) particles in Antibodix columns are shielded by a hydrophilic polymer layer that contains a network of weak (WCX) cation exchange groups. Antibodix columns are designed for the reproducible analysis of charge variants of monoclonal antibodies by salt or pH gradient.
Antibodix User Manual
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Antibodix is a registered trademark of Sepax Technologies
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)