Z777219
Proteomix® SAX-NP3 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Proteomix® SAX-NP3 Strong Anion Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L50
Nome Commerciale
Proteomix®
Produttore/marchio commerciale
Sepax 403NP3-4605
Confezionamento
1 ea of
Parametri
55 Mpa max. pressure (8000 psi)
80 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Matrice
spherical PS-DVB
polymeric
Gruppo funzionale matrice
ammonium ion, quaternary phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
non-porous
Intervallo di pH d’impiego
2.0-12.0
Tecnica di separazione
anion exchange
Categorie correlate
Descrizione generale
Proteomix User Manual
Note legali
Applicazioni
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.