Z777215
Proteomix® SAX-NP3 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 2 mm, stainless steel
About This Item
product name
Proteomix® SAX-NP3 Strong Anion Exchange Guard Cartridge and Holder, L × I.D. 1 cm × 2 mm, 3 μm particle size, stainless steel
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L50
Nome Commerciale
Proteomix®
Produttore/marchio commerciale
Sepax 403NP3-2001C
Confezionamento
1 ea of
Parametri
55 Mpa max. pressure (8000 psi)
80 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
1 cm × 2 mm
Matrice
spherical PS-DVB
polymeric
Gruppo funzionale matrice
ammonium ion, quaternary phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
Tecnica di separazione
anion exchange
Descrizione generale
Proteomix User Manual
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)