Z777180
Proteomix® WCX-NP1.7 (1.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, stainless steel
About This Item
Nome del prodotto
Proteomix® WCX-NP1.7 Weak Cation Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 1.7 μm particle size, stainless steel
Materiali
stainless steel
Nome Commerciale
Proteomix®
Produttore/marchio commerciale
Sepax 402NP2-4605
Confezionamento
1 ea of
Parametri
69 Mpa max. pressure (10000 psi)
80 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Matrice
spherical PS-DVB
polymeric
Gruppo funzionale matrice
weak cation exchange phase
Dimensione particelle
1.7 μm
Dimensione pori
non-porous
Intervallo di pH d’impiego
2.0-12.0
Tecnica di separazione
cation exchange
Categorie correlate
Descrizione generale
Proteomix User Manual
Note legali
Applicazioni
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.