Documenti fondamentali
Z777153
Proteomix® SCX-NP3 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, PEEK
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Proteomix® SCX-NP3 Strong Cation Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, 3 μm particle size, PEEK
Materiali
PEEK
Nome Commerciale
Proteomix®
Produttore/marchio commerciale
Sepax 401NP3P-2105
Confezionamento
1 ea of
Parametri
55 Mpa max. pressure (8000 psi)
80 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
5 cm × 2.1 mm
Matrice
spherical PS-DVB
polymeric
Gruppo funzionale matrice
sulfonic acid phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
non-porous
Intervallo di pH d’impiego
2.0-12.0
Tecnica di separazione
cation exchange
Descrizione generale
Proteomix columns are packed with poly(styrene divinylbenzene) particles that are protected with a hydrophilic polymer layer that contains a network of weak (WCX) or strong (SCX) cation exchange groups. Use Proteomix cation-exchange columns for the analysis or small scale purification of positively charged biopolymers including glycoprotein isoforms and mAb variants.
Proteomix User Manual
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)