Documenti fondamentali
Z226149
Nucleosil® Si HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
agenzia
suitable for USP L3
Nome Commerciale
Nucleosil®
Produttore/marchio commerciale
Nucleosil®
Parametri
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Area superficiale
350 m2/g
Matrice
silica
Gruppo funzionale matrice
silica phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Precolonna
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)