This item is a vial of 40 mg.
Y0002194
Pentobarbital sodium
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Pentobarbital sodium salt, 5-Ethyl-5-(1-methylbutyl)-2,4,6-trioxohexahydropyrimidine, Nembutal
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
pentobarbital
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na].CCCC(C)C1(CC)C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C11H18N2O3.Na.H/c1-4-6-7(3)11(5-2)8(14)12-10(16)13-9(11)15;;/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15,16);;
PGOYUXGHADTNIB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
How many milligrams are there in product?
1 answer-
Helpful?
-
-
sous quelle forme est ce produit ?
1 answer-
Product number Y0002194 (Pentobarbital sodium) is a powder.