Documenti fondamentali
SU860190
Supelco
Screw cap (open-top), 9 mm thread, with liner
Ultra Clean, thickness 1.0 mm, blue polypropylene (solid top cap)
About This Item
Codice UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiali
blue polypropylene (solid top cap)
red PTFE/white silicone
Caratteristiche
Ultra Clean
Durezza
55 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of 1 × 100 ea (SU860190)
Disponibilità
not available in USA
D.E. × alt. × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Spessore
1.0 mm
Raccordi
thread for 9 mm short thread
Descrizione generale
Pre-assembled 9 mm polypropylene hole-cap, with septum.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)