Documenti fondamentali
SU860182
Supelco
Universal Vial
TopSert, amber polypropylene (with graduations), volume 1.5 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiali
amber polypropylene (with graduations)
Caratteristiche
large opening (6.0 mm)
Confezionamento
pkg of 1 × 100 ea (SU860182)
Disponibilità
not available in USA
diam. × alt.
11.6 mm × 32 mm
Volume
1.5 mL
Raccordi
thread for 9 mm
Note legali
TopSert is a trademark of Thermo Fisher Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)