Key Documents
SU860178
Supelco
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
Sinonimo/i:
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
About This Item
Codice UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiali
beige silicone
blue polypropylene screw cap (open-top)
white PTFE/silicone septum (with slit)
Caratteristiche
Ultrabond
Durezza
45 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of 1 × 100 ea (SU860178)
Disponibilità
not available in USA
Spessore
1.3 mm
Raccordi
for 9 mm short thread
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)