SU860131
Screw cap (open-top), polypropylene
thread for 8-425
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NB.11
Materiali
black polypropylene (with 5.5 mm center hole)
Caratteristiche
autoclavable
Confezionamento
pkg of 1000 ea
Parametri
135 °C temp. limit
Raccordi
thread for 8-425
Compatibilità
for use with HITACHI
Descrizione generale
These hole caps do not come with septa.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)