Documenti fondamentali
SU860119
Supelco
Tappi con ghiera con setti in PTFE/silicone
Ultra-clean, gold aluminum (with 5.5 mm center hole), diam. × thickness 11 mm × 1.3 mm, red PTFE/white silicone
About This Item
Codice UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiali
gold aluminum (with 5.5 mm center hole)
red PTFE/white silicone
Caratteristiche
Ultra-clean
Durezza
45 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of 1000 ea
Disponibilità
not available in USA
diam. × spessore
11 mm × 1.3 mm
Compatibilità
for use with 11 mm crimp top
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)