Documenti fondamentali
SAAR5046800
Potassium permanganate
uniLAB
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
KMnO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352312
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome Commerciale
uniLAB
Confezionamento
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5046800EM)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Chemically pure
For laboratory use only
Suitable for heterogeneous oxidations.
Note legali
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Brain
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)