Documenti fondamentali
SAAR2236050
EDTA disodium salt solution
0.1 M (0.2 N)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352107
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Confezionamento
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR2236050LC)
Concentrazione
0.1 M (0.2 N)
Applicazioni
For laboratory use only.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)