Documenti fondamentali
SAAR1461070
Buffer solution
pH 7.00±0.02 (20 °C±0.1)
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
Confezionamento
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR1461070LL)
poly bottle of 12 × 500 mL (SAAR1461070KF)
pH
7.00±0.02 (20 °C±0.1)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
For laboratory use only
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)