PS90-250MG
Diazinon
analytical standard
Sinonimo/i:
Dimpylate
About This Item
Grado
analytical standard
Confezionamento
ampule of 250 mg
Produttore/marchio commerciale
Chem Service, Inc. PS-90
Stringa SMILE
CCOP(=S)(OCC)Oc1cc(C)nc(n1)C(C)C
InChI
1S/C12H21N2O3PS/c1-6-15-18(19,16-7-2)17-11-8-10(5)13-12(14-11)9(3)4/h8-9H,6-7H2,1-5H3
FHIVAFMUCKRCQO-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)