Documenti fondamentali
PS611
Tetrachlorvinphos
analytical standard
Sinonimo/i:
Stirofox
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9Cl4O4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
365.96
Beilstein:
1890909
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Confezionamento
ampule of 1000 mg
Produttore/marchio commerciale
Chem Service, Inc. PS-611
Punto di fusione
97-98 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
environmental
Stringa SMILE
COP(=O)(OC)O\C(=C/Cl)c1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C10H9Cl4O4P/c1-16-19(15,17-2)18-10(5-11)6-3-8(13)9(14)4-7(6)12/h3-5H,1-2H3/b10-5-
UBCKGWBNUIFUST-YHYXMXQVSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)