Merck
PS408
Ethalfluralin
analytical standard
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H14F3N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
333.26
EC Number:
259-564-3
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2907084
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
packaging
ampule of 1000 mg
manufacturer/tradename
Chem Service, Inc. PS-408
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CCN(CC(C)=C)c1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H14F3N3O4/c1-4-17(7-8(2)3)12-10(18(20)21)5-9(13(14,15)16)6-11(12)19(22)23/h5-6H,2,4,7H2,1,3H3
InChI key
PTFJIKYUEPWBMS-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethalfluralin belongs to a class of methyl dinitroaniline herbicide which is mainly effective against broad-leaved weeds and annual grasses.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ethalfluralin may be used as a reference standard for the determination of ethalfluralin in water sample by high-performance liquid chromatography post solid-phase extraction.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethalfluralin
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)