Documenti fondamentali
PS2021
TCMTB
analytical standard
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
analytical standard
Confezionamento
ampule of 10 mg
Produttore/marchio commerciale
Chem Service, Inc. PS-2021
applicazioni
agriculture
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)