Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H15N5O6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
381.36
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
587472
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
analytical standard
packaging
ampule of 100 mg
manufacturer/tradename
Chem Service, Inc. PS-1078
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(C)nc(OC)n2
InChI
1S/C14H15N5O6S/c1-8-15-12(18-14(16-8)25-3)17-13(21)19-26(22,23)10-7-5-4-6-9(10)11(20)24-2/h4-7H,1-3H3,(H2,15,16,17,18,19,21)
InChI key
RSMUVYRMZCOLBH-UHFFFAOYSA-N
General description
Metsulfuron-methyl is a sulfonylurea herbicide, which finds broad-spectrum of applications in weed control management in cultivation of a variety of crops.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Metsulfuron-methyl may be used as a reference standard for the following:
- Determining the metsulfuron-methyl content in soil and water samples using gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS).
- Analysis of metsulfuron-methyl in water samples extracted using multiwalled carbon nanotubes solid phase extraction packing material by high performance liquid chromatography (HPLC).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metsulfuron-methyl
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?