Documenti fondamentali
PHR9271
Supelco
1-tioglicerolo
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
αα-monotioglicerolo, αα-tioglicerolo, 3-mercapto-1,2-propanediolo
About This Item
Formula condensata:
HSCH2CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.16
Beilstein:
1732046
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
agenzia
Not traceable to any primary pharmacopeia standard
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Indice di rifrazione
n20/D 1.527 (lit.)
P. eboll.
118 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
OCC(O)CS
InChI
1S/C3H8O2S/c4-1-3(5)2-6/h3-6H,1-2H2
PJUIMOJAAPLTRJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)