Documenti fondamentali
PHR9202
Supelco
N,N-Dimethyl-2-[1-(methylsulfonyl)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1H-indol-3-yl]ethanamine
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
Rizatriptan Benzoate impurity E (PhEur)
Scegli un formato
75 MG
CHF 748.00
CHF 748.00
Spedizione prevista il10 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
75 MG
CHF 748.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H21N5O2S
Peso molecolare:
347.44
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 748.00
Spedizione prevista il10 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Famiglia di API
rizatriptan
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Applicazioni
These Reference Materials are suitable for use in several analytical applications including, but not limited to, method development for qualitative and quantitative analyses, daily calibration, and routine quality control testing.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)