PHR9198
Di-2-thienyl ketone
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
Tiotropium impurity F (PhEur)
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Famiglia di API
tiotropium
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Punto di fusione
90-94 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Stringa SMILE
O=C(c1cccs1)c2cccs2
InChI
1S/C9H6OS2/c10-9(7-3-1-5-11-7)8-4-2-6-12-8/h1-6H
GUTQMBQKTSGBPQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Applicazioni
Prodotti consigliati
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)