Documenti fondamentali
PHL89780
Saikosaponin C
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C48H78O17
Numero CAS:
Peso molecolare:
927.12
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1[C@@]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O[C@@H]9O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]9O)O)O)C)(O[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O)O)O)CO)C2C(C3[C@@](C4[C@]([C@]5(C6(OCC7([C@@H]6CC(CC7)(C)C)[C@@H](C5)O)C=C4)C)(CC3)C)(CC2)C)(C)C
InChI
1S/C48H78O17/c1-22-30(52)33(55)36(58)39(61-22)63-38-35(57)32(54)24(20-50)64-48(38,65-40-37(59)34(56)31(53)23(19-49)62-40)26-9-12-43(6)25(42(26,4)5)10-13-44(7)27(43)11-14-47-28-17-41(2,3)15-16-46(28,21-60-47)29(51)18-45(44,47)8/h11,14,22-40,49-59H,9-10,12-13,15-21H2,1-8H3/t22-,23+,24+,25?,26?,27?,28-,29+,30-,31+,32+,33+,34-,35-,36+,37+,38+,39-,40-,43-,44+,45-,46?,47?,48+/m0/s1
IUZOALRTJNKYRZ-ANYCVEQWSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)