Documenti fondamentali
PHL89484
Artemisinin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Arteannuin, Qinghaosu
Scegli un formato
25 MG
CHF 330.00
CHF 330.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
CHF 330.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H22O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 330.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
crystals
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
156-157 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H](C)C(=O)O[C@@H]3OC4(C)CC[C@@H]1[C@@]23OO4
InChI
1S/C15H22O5/c1-8-4-5-11-9(2)12(16)17-13-15(11)10(8)6-7-14(3,18-13)19-20-15/h8-11,13H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-,10+,11+,13-,14-,15-/m1/s1
BLUAFEHZUWYNDE-NNWCWBAJSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)