Documenti fondamentali
PHL89385
Rhein
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
4,5-Dihydroxyanthraquinone-2-carboxylic acid, 9,10-Dihydro-4,5-dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenecarboxylic acid, Cassic acid, Chrysazin 3-carboxylic acid, Monorhein, Rheic acid, Rhubarb yellow
Scegli un formato
20 MG
CHF 396.00
CHF 396.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 MG
CHF 396.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H8O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.22
Beilstein:
2222155
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 396.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
≥300 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H8O6/c16-9-3-1-2-7-11(9)14(19)12-8(13(7)18)4-6(15(20)21)5-10(12)17/h1-5,16-17H,(H,20,21)
FCDLCPWAQCPTKC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)