Documenti fondamentali
PHL89269
Ruscogenin/Neoruscogenin mixture
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Neoruscogenin/Ruscogenin mixture
Scegli un formato
10 MG
CHF 233.00
CHF 233.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 233.00
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 233.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
COA includes %-HPLC composition of Neoruscogenin and Ruscogenin. Exact quantitative content of the two compounds is not given as no comparison to single primary reference substances was made. This mixture is thus recommended for qualitative purposes only.
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)