Documenti fondamentali
PHL89256
Picrocrocin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(R)-4-(β-D-Glucopyranosyloxy)-β-cyclocitral, Pikrocrocin, Saffron-bitter
Scegli un formato
10 MG
CHF 928.00
CHF 928.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 928.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H26O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 928.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@]1([H])O[C@H]2CC(C)(C)C(C([H])=O)=C(C)C2
InChI
1S/C16H26O7/c1-8-4-9(5-16(2,3)10(8)6-17)22-15-14(21)13(20)12(19)11(7-18)23-15/h6,9,11-15,18-21H,4-5,7H2,1-3H3/t9-,11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
WMHJCSAICLADIN-WYWSWGBSSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)