Documenti fondamentali
PHL89233
Isovitexin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
6-C-Glucosylapigenin, Homovitexin, Saponaretin
Scegli un formato
10 MG
CHF 551.00
CHF 551.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 551.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H20O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
432.38
Beilstein:
66651
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 551.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc3OC(=CC(=O)c3c2O)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C21H20O10/c22-7-14-17(26)19(28)20(29)21(31-14)16-11(25)6-13-15(18(16)27)10(24)5-12(30-13)8-1-3-9(23)4-2-8/h1-6,14,17,19-23,25-29H,7H2/t14-,17-,19+,20-,21+/m1/s1
MYXNWGACZJSMBT-VJXVFPJBSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Azioni biochim/fisiol
Phytochemical found in medicinal herbs. Antioxidant.
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: cannabis glycyrrhiza pimpinella
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)