Documenti fondamentali
PHL89199
Genistein
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
4′,5,7-Trihydroxyisoflavone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
Scegli un formato
50 MG
CHF 465.00
CHF 465.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 465.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H10O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.24
Beilstein:
263823
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 465.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-7,16-18H
TZBJGXHYKVUXJN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Azioni biochim/fisiol
Inhibitor of tyrosine protein kinase; competitive inhibitor of ATP in other protein kinase reactions. Antiangiogenic agent, down-regulates the transcription of genes involved in controlling angiogenesis.
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)