Documenti fondamentali
PHL86416
(−)-Anomalin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(−)-Praeruptorin B
Scegli un formato
10 MG
CHF 545.00
CHF 545.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 545.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H26O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
426.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 545.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C=C1)OC2=C1C=CC3=C2[C@@H](OC(/C(C)=C\C)=O)[C@@H](OC(/C(C)=C\C)=O)C(C)(C)O3
InChI
1S/C24H26O7/c1-7-13(3)22(26)29-20-18-16(11-9-15-10-12-17(25)28-19(15)18)31-24(5,6)21(20)30-23(27)14(4)8-2/h7-12,20-21H,1-6H3/b13-7-,14-8-/t20-,21-/m1/s1
PNTWXEIQXBRCPS-IOWUNYDSSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)