Documenti fondamentali
PHL85748
Glucomoringin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Potassium 4-rhamnosyloxybenzylglucosinolate
Scegli un formato
5 MG
CHF 398.00
CHF 398.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 398.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H28KNO14S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
609.66
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 398.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=Cc2ccc(cc2)O[C@@H]3O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]3O)O)O)C)S[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO
InChI
1S/C20H29NO14S2.K/c1-8-13(23)15(25)17(27)19(32-8)33-10-4-2-9(3-5-10)6-12(21-35-37(29,30)31)36-20-18(28)16(26)14(24)11(7-22)34-20;/h2-6,8,11,13-28H,7H2,1H3,(H,29,30,31);/q;+1/p-1/t8-,11+,13-,14+,15+,16-,17+,18+,19-,20-;/m0./s1
UMTJDLRWZSLIRI-ZXXSMENNSA-M
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)