Documenti fondamentali
PHL85745
Glucocapparin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Potassium methylglucosinolate
Scegli un formato
5 MG
CHF 398.00
CHF 398.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 398.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14KNO9S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.43
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 398.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C8H15NO9S2/c1-3(9-18-20(14,15)16)19-8-7(13)6(12)5(11)4(2-10)17-8/h4-8,10-13H,2H2,1H3,(H,14,15,16)/b9-3+
UBTOEGCOMHAXGV-YCRREMRBSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)