Documenti fondamentali
PHL84255
Rhodojaponin II
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Rhodojaponin III 6-acetate
Scegli un formato
10 MG
CHF 463.00
CHF 463.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 463.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H34O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
410.50
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 463.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(C)O[C@H](C[C@]1(C[C@@](C)(O)[C@@H]([C@@H]1O)CC2)[C@]2([H])[C@@]3(C)O)[C@@]4(O)[C@@]3([H])[C@H]5[C@H](O5)C4(C)C
InChI
1S/C22H34O7/c1-10(23)28-13-8-21-9-19(4,25)11(16(21)24)6-7-12(21)20(5,26)15-14-17(29-14)18(2,3)22(13,15)27/h11-17,24-27H,6-9H2,1-5H3
FJISLLRXVSQIES-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)