Documenti fondamentali
PHL84221
Hosenkoside B
phyproof® Reference Substance
Scegli un formato
10 MG
CHF 555.00
CHF 555.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 555.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C48H82O20
Numero CAS:
Peso molecolare:
979.15
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 555.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO)O[C@@H]3[C@]([C@H]4[C@@]([C@@H]5[C@]([C@]6([C@@H]([C@H]([C@@]7(CO[C@H](CC7)[C@@H](CO[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O)O)O)CO)C)CC6)O)CC5)C)(CC4)C)(CC3)C)(CO)C
InChI
GBXXXUUAOFPGRP-FLOLCGAJSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)